2-Chloro-3-nitrotoluene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59989-1G OR59989-5G OR59989-10G OR59989-25G
APOSOR59989-1GEA 175 SEK
APOSOR59989-1G APOSOR59989-5G APOSOR59989-10G APOSOR59989-25G
2-Chloro-3-nitrotoluene 95%
2-Chloro-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Kokpunkt: 147 °C/25mmHg
Smältpunkt: 19…21 °C
Densitet: 1,298 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134653
CAS nummer: 3970-40-9
UN: 2433
ADR: 6.1,III