Glyoxal dimethyl acetal 60% i vattenlösning
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Dimethoxyacetaldehyde, 2,2-Dimethoxyacetaldehyde, Dimethoxyethanal
OR59985-100G OR59985-500G OR59985-5G
APOSOR59985-100GEA 945 SEK
APOSOR59985-100G APOSOR59985-500G APOSOR59985-5G
Glyoxal dimethyl acetal 60% i vattenlösning
Glyoxal dimethyl acetal
Formel: OHCCH(OCH₃)₂
MW: 104,11 g/mol
Kokpunkt: 100…102 °C/759mmHg
Densitet: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134410
CAS nummer: 51673-84-8