Tebuconazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
OR59970-10G OR59970-5G
APOSOR59970-10GEA 2025 SEK
APOSOR59970-10G APOSOR59970-5G
Tebuconazole 97%
Tebuconazole
Formel: C₁₆H₂₂ClN₃O
MW: 307,82 g/mol
Smältpunkt: 102,4 °C
Densitet: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02674797
CAS nummer: 107534-96-3