5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59948-1G OR59948-5G
APOSOR59948-1GEA 3600 SEK
APOSOR59948-1G APOSOR59948-5G
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂S
MW: 205,24 g/mol
Smältpunkt: 333,5…337 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07376007
CAS nummer: 216867-32-2