5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyde
OR59937-1G OR59937-5G OR59937-10G
APOSOR59937-1GEA 1125 SEK
APOSOR59937-1G APOSOR59937-5G APOSOR59937-10G
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Kokpunkt: 177…180 °C/12mmHg
Smältpunkt: 67…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010442
CAS nummer: 29865-90-5