2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) free radical
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: TEMPO
OR59926-100G OR59926-25G OR59926-500G
APOSOR59926-100GEA 550 SEK
APOSOR59926-100G APOSOR59926-25G APOSOR59926-500G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) free radical
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO)
Formel: C₉H₁₈NO
MW: 156,25 g/mol
Smältpunkt: 36…40 °C
Flampunkt: 67 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009599
CAS nummer: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,II