5-Chloro-2-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59920-5G OR59920-1G OR59920-10G
APOSOR59920-5GEA 345 SEK
APOSOR59920-5G APOSOR59920-1G APOSOR59920-10G
5-Chloro-2-iodopyridine
5-Chloro-2-iodopyridine
Formel: C₅H₃ClIN
Smältpunkt: 85…87 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07368864
CAS nummer: 244221-57-6