2-Thiophenemethanol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
OR59889-100G
OR59889-25G
OR59889-500G
APOSOR59889-100GEA
1150
SEK
APOSOR59889-100G
APOSOR59889-25G
APOSOR59889-500G
2-Thiophenemethanol 99%
2-Thiophenemethanol
Formel:
C₅H₆OS MW: 114.17 g/mol Kokpunkt: 206…207 °C Smältpunkt: 0 Densitet: 1.205 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 110 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00005454 CAS nummer: 636-72-6 EINECS: 211-264-3 |