2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59871-1G OR59871-250MG
APOSOR59871-1GEA 1900 SEK
APOSOR59871-1G APOSOR59871-250MG
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₃BrClNS
Smältpunkt: 119 °C
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 28948-61-0