2-Metoxietylamin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Methoxyethylamine
OR59868-100G OR59868-25G
APOSOR59868-100GEA 2575 SEK
APOSOR59868-100G APOSOR59868-25G
2-Metoxietylamin 98%
2-Metoxietylamin
Formel: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Kokpunkt: 95 °C
Smältpunkt: –82 °C
Densitet: 0,874 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 12 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008180
CAS nummer: 109-85-3
EINECS: 203-712-1
UN: 2733
ADR: 3+8,II