2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59838-1G OR59838-5G OR59838-25G
APOSOR59838-1GEA 620 SEK
APOSOR59838-1G APOSOR59838-5G APOSOR59838-25G
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O₂S
Smältpunkt: 72…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06795939
CAS nummer: 14161-09-2