4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59834-1G OR59834-5G OR59834-250MG
APOSOR59834-1GEA 1125 SEK
APOSOR59834-1G APOSOR59834-5G APOSOR59834-250MG
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Formel: C₁₂H₈ClNO
MW: 217,66 g/mol
Smältpunkt: 107…109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006431
CAS nummer: 14548-48-2