5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59833-1G OR59833-25G OR59833-5G
APOSOR59833-1GEA 260 SEK
APOSOR59833-1G APOSOR59833-25G APOSOR59833-5G
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Smältpunkt: 139…143 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00093013
CAS nummer: 6950-43-2