2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
OR5982-25G
OR5982-100G
APOSOR5982-25GEA
395
SEK
APOSOR5982-25G
APOSOR5982-100G
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Formel:
C₁₅H₁₂Br₂ MW: 352.07 g/mol Smältpunkt: 180…181 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00099471 CAS nummer: 28320-32-3 |