2-Amino-3-bromopyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59810-25G OR59810-10G OR59810-5G
APOSOR59810-25GEA 895 SEK
APOSOR59810-25G APOSOR59810-10G APOSOR59810-5G
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Smältpunkt: 63…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095187
CAS nummer: 13534-99-1