Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59785-1G OR59785-5G
APOSOR59785-1GEA 1125 SEK
APOSOR59785-1G APOSOR59785-5G
Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinate 98%
Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinate
Formel: C₇H₆N₂O₅
Smältpunkt: 250…254 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07783889
CAS nummer: 856579-28-7