3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59784-1G OR59784-5G
APOSOR59784-1GEA 1125 SEK
APOSOR59784-1G APOSOR59784-5G
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₂S
Smältpunkt: 72…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07363817
CAS nummer: 303780-52-1