5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59462-1G OR59462-5G OR59462-10G
APOSOR59462-1GEA 260 SEK
APOSOR59462-1G APOSOR59462-5G APOSOR59462-10G
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C5H3ClN2O2
MW: 158.54 g/mol
Kokpunkt: 330 °C
Smältpunkt: 150…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09033269
CAS nummer: 36070-80-1