1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59457-1G OR59457-25G OR59457-5G
APOSOR59457-1GEA 790 SEK
APOSOR59457-1G APOSOR59457-25G APOSOR59457-5G
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene
Formel: C₆H₂Br₂I₂
MW: 487,6970 g/mol
Smältpunkt: 167 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00082898
CAS nummer: 63262-06-6