2,4-Dibromopyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59452-10G OR59452-5G OR59452-1G
APOSOR59452-10GEA 2025 SEK
APOSOR59452-10G APOSOR59452-5G APOSOR59452-1G
2,4-Dibromopyrimidine 95%
2,4-Dibromopyrimidine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,88 g/mol
Smältpunkt: 65…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06798232
CAS nummer: 3921-01-5