4-Nitro-1H-pyrazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59445-100G OR59445-25G OR59445-500G
APOSOR59445-100GEA 720 SEK
APOSOR59445-100G APOSOR59445-25G APOSOR59445-500G
4-Nitro-1H-pyrazole 98%
4-Nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,0800 g/mol
Kokpunkt: 323 °C
Smältpunkt: 160…164 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00159626
CAS nummer: 2075-46-9