5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
OR59431-1G OR59431-5G
APOSOR59431-1GEA 895 SEK
APOSOR59431-1G APOSOR59431-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 220,65 g/mol
Smältpunkt: 145…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00100755
CAS nummer: 947-95-5