1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR59413-1G
OR59413-25G
OR59413-5G
APOSOR59413-1GEA
855
SEK
APOSOR59413-1G
APOSOR59413-25G
APOSOR59413-5G
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂S Kokpunkt: 92…96 °C/0,04mmHg Smältpunkt: 154…156 °C Densitet: 1,2077 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD01055979 CAS nummer: 5033-22-7 |