6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR59404-1G
OR59404-250MG
OR59404-100MG
APOSOR59404-1GEA
7025
SEK
APOSOR59404-1G
APOSOR59404-250MG
APOSOR59404-100MG
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid
Formel:
C₉H₉BClNO₂ Smältpunkt: 118…120 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD09878352 CAS nummer: 957066-11-4 |