Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59396-1G OR59396-5G
APOSOR59396-1GEA 775 SEK
APOSOR59396-1G APOSOR59396-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,14 g/mol
Smältpunkt: 244…247 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09834781
CAS nummer: 648423-85-2