3-Bromo-2-methoxypyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR59385-1G OR59385-5G OR59385-10G
APOSOR59385-1GEA 260 SEK
APOSOR59385-1G APOSOR59385-5G APOSOR59385-10G
3-Bromo-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
Kokpunkt: 70…73 °C/3mmHg
Densitet: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095349
CAS nummer: 13472-59-8