(±)-Indoline-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59374-100G OR59374-25G OR59374-5G
APOSOR59374-100GEA 1550 SEK
APOSOR59374-100G APOSOR59374-25G APOSOR59374-5G
(±)-Indoline-2-carboxylic acid
(±)-Indoline-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Smältpunkt: 168 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010635
CAS nummer: 78348-24-0