1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59367-1G OR59367-250MG
APOSOR59367-1GEA 2075 SEK
APOSOR59367-1G APOSOR59367-250MG
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Smältpunkt: 90…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09878373
CAS nummer: 708-40-7