4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR59348-1G OR59348-5G
APOSOR59348-1GEA 1275 SEK
APOSOR59348-1G APOSOR59348-5G
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₆BrClN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09878407
CAS nummer: 957063-04-6