3-Methylbenzo[b]thiophene 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Methylbenzothiophene
OR5934-100G OR5934-25G
APOSOR5934-100GEA 12150 SEK
APOSOR5934-100G APOSOR5934-25G
3-Methylbenzo[b]thiophene 96%
3-Methylbenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₈S
MW: 148.23 g/mol
Kokpunkt: 72…74 °C/2mmHg
Smältpunkt: –40 °C
Densitet: 1.106 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040243
CAS nummer: 1455-18-1