2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR59339-1G OR59339-5G
APOSOR59339-1GEA 2350 SEK
APOSOR59339-1G APOSOR59339-5G
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine
Formel: C₈H₁₂ClN₃
Smältpunkt: 94…96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09878382
CAS nummer: 957065-84-8