1-Benzyl-4-bromo-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR59333-1G
OR59333-5G
APOSOR59333-1GEA
650
SEK
APOSOR59333-1G
APOSOR59333-5G
1-Benzyl-4-bromo-1H-pyrazole
1-Benzyl-4-bromo-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₉BrN₂ MW: 237,1000 g/mol Smältpunkt: 50…54 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02179566 CAS nummer: 50877-41-3 |