Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5932-100G OR5932-10G OR5932-25G
APOSOR5932-100GEA 565 SEK
APOSOR5932-100G APOSOR5932-10G APOSOR5932-25G
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Smältpunkt: 116…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00102230
CAS nummer: 18595-14-7