3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
OR5927-25G OR5927-1G OR5927-5G
APOSOR5927-25GEA 1025 SEK
APOSOR5927-25G APOSOR5927-1G APOSOR5927-5G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO₂
Smältpunkt: 85…88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051690
CAS nummer: 19652-32-5