4-Methylbenzamidoxime 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5904-1G OR5904-25G OR5904-5G
APOSOR5904-1GEA 430 SEK
APOSOR5904-1G APOSOR5904-25G APOSOR5904-5G
4-Methylbenzamidoxime 97%
4-Methylbenzamidoxime
Formel: C₈H₁₀N₂O
Smältpunkt: 140…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00019952
CAS nummer: 19227-13-5