(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR5898-1G
OR5898-250MG
APOSOR5898-1GEA
2100
SEK
APOSOR5898-1G
APOSOR5898-250MG
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Formel:
C₇H₁₆N₂ Kokpunkt: 58 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06738902 CAS nummer: 14613-37-7 |