4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5887-1G OR5887-5G OR5887-10G
APOSOR5887-1GEA 2475 SEK
APOSOR5887-1G APOSOR5887-5G APOSOR5887-10G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₄
Smältpunkt: 284…286 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01568125
CAS nummer: 386715-40-8