1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5883-1G OR5883-250MG
APOSOR5883-1GEA 620 SEK
APOSOR5883-1G APOSOR5883-250MG
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
Formel: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Smältpunkt: 108…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01567793
CAS nummer: 386715-47-5