3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5863-1G OR5863-250MG OR5863-5G
APOSOR5863-1GEA 1350 SEK
APOSOR5863-1G APOSOR5863-250MG APOSOR5863-5G
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid 95+%
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄S
MW: 226,25 g/mol
Smältpunkt: 293…295 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00203126
CAS nummer: 5345-30-2