5-Bromo-2-iodopyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5851-25G OR5851-5G
APOSOR5851-25GEA 570 SEK
APOSOR5851-25G APOSOR5851-5G
5-Bromo-2-iodopyrimidine
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Formel: C₄H₂BrIN₂
MW: 284,88 g/mol
Smältpunkt: 99…103 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01318111
CAS nummer: 183438-24-6