3-Bromo-5-methoxypyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 5-Bromo-3-methoxypyridine
OR5842-100G OR5842-25G
APOSOR5842-100GEA 2425 SEK
APOSOR5842-100G APOSOR5842-25G
3-Bromo-5-methoxypyridine 98%
3-Bromo-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Smältpunkt: 29…35 °C
Flampunkt: 102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234169
CAS nummer: 50720-12-2