3-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-bromopyridine
OR5840-1G OR5840-5G
APOSOR5840-1GEA 175 SEK
APOSOR5840-1G APOSOR5840-5G
3-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
3-Bromo-2,6-dichloropyridine
Formel: C₅H₂BrCl₂N
MW: 226,89 g/mol
Smältpunkt: 68…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06798231
CAS nummer: 866755-20-6