3-Amino-2-methoxypyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Methoxypyridin-3-amine, 2-Methoxy-3-pyridylamine
OR5833-5G OR5833-1G OR5833-25G
APOSOR5833-5GEA 295 SEK
APOSOR5833-5G APOSOR5833-1G APOSOR5833-25G
3-Amino-2-methoxypyridine 98%
3-Amino-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124.14 g/mol
Smältpunkt: 67…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00833386
CAS nummer: 20265-38-7