3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 2-Hydroxy-4-methoxynicotinonitrile, 3-Cyano-4-methoxy-2-pyridinone
OR5829-25G OR5829-5G
APOSOR5829-25GEA 190 SEK
APOSOR5829-25G APOSOR5829-5G
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Formel: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,14 g/mol
Smältpunkt: 275…276 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08059559
CAS nummer: 21642-98-8