2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 6-Methoxy-3-nitropyridin-2-amine
OR5827-100G OR5827-25G OR5827-5G
APOSOR5827-100GEA 1725 SEK
APOSOR5827-100G APOSOR5827-25G APOSOR5827-5G
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₇N₃O₃
MW: 169.14 g/mol
Smältpunkt: 170…172 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03206481
CAS nummer: 73896-36-3