2,5-Dimethylstyrene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5826-1G OR5826-5G
APOSOR5826-1GEA 550 SEK
APOSOR5826-1G APOSOR5826-5G
2,5-Dimethylstyrene 97%
2,5-Dimethylstyrene
Formel: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Kokpunkt: 71…72 °C/10mmHg
Smältpunkt: –35 °C
Densitet: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 64 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008614
CAS nummer: 2039-89-6
EINECS: 218-028-9