3-Nitroanthranilic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-3-nitrobenzoic acid
OR5824-100G OR5824-25G OR5824-500G
APOSOR5824-100GEA 945 SEK
APOSOR5824-100G APOSOR5824-25G APOSOR5824-500G
3-Nitroanthranilic acid
3-Nitroanthranilic acid
Formel: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Smältpunkt: 207…212 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00024261
CAS nummer: 606-18-8