3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5811-25G OR5811-5G
APOSOR5811-25GEA 945 SEK
APOSOR5811-25G APOSOR5811-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 98%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Smältpunkt: 245…250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01074574
CAS nummer: 122775-35-3