N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5809-1G OR5809-25G OR5809-5G
APOSOR5809-1GEA 1250 SEK
APOSOR5809-1G APOSOR5809-25G APOSOR5809-5G
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide
Formel: C₁₃H₁₂BrNO₂S
Smältpunkt: 78…82 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07363821
CAS nummer: 625470-36-2