N-Methyl-3-nitrobenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5808-1G OR5808-5G
APOSOR5808-1GEA 855 SEK
APOSOR5808-1G APOSOR5808-5G
N-Methyl-3-nitrobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-3-nitrobenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈N₂O₄S
Smältpunkt: 110…114 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00474673
CAS nummer: 58955-78-5